Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse pré-traitée de laboratoire en RC standard Spectra/Por™ 7 Seuil de rétention des molécules 50 000 Da
Avec tubulure traitée chimiquement pour éliminer les traces de métaux lourds et de composés sulfures
Marque:  Spectrum™ 132129T
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 15330712
  • 169.00€ / 1m
Expédition estimée: 06-06-2024
pour voir le stock disponible 
Includes:
  • 1 mètre de tubulure pré-traitée, une paire de bouchons et 5 aiguilles d’ouverture
Description
Description
  • Porosité hydrophile et symétrique
  • Équilibré dans l’eau
  • Conditionnée humide dans une solution de conservateur contenant 0,05 % d’azoture de sodium
  • Pour de petites expériences ou pour qualifier une membrane pour une application particulière
Spécification
Spécification
50 kd
18 mm
2,5 ml/cm vol./longueur
1 m de tubulure/kit