Learn More
Cole-Parmer™ CHRONO REBOURS 9999 MIN ALARME
Marque:  Cole-Parmer™ 94460-42
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11705449
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Spécification
Digital Timer
Audible/Visible
1 sec.
76.2 mm
50.8 mm
1 Each
9999 min.
±3sec./day
Digital LCD
50.8 mm
Two AAA Batteries, Built-in Stand, Pocket Clip, and Magnetic Mounting Strips