Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires pour le Freezer/Mill™ 6775 : Jeu de flacons
Pour une utilisation avec le congélateur Spex SamplePrep / broyeur cryogénique Mill
Marque: Cole-Parmer™ 6751-SSP
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.29610kg
Description
Kit de flacons 6751
- Capacité de l’échantillon : 0,5 à 4,0 ml
- Constitue un flacon complet plus trois parties centrales de rechange
- Inclut un impacteur en acier inox, deux bouchons d’extrémité et quatre cylindres centraux en polycarbonate (6751C4)
- Composants individuels disponibles
Spécification
Jeu de flacons pour broyage | |
0,5 à 4 g | |
Broyeur cryogénique pour congélateur / broyeur Spex SamplePrep | |
Polycarbonate | |
0,01 à 0,08 oz | |
S | |
1 à 2 g |
0,001 à 0,008 lb | |
Idéal pour le broyage d’échantillons tels que des tissus végétaux et animaux, graines, polymères, produits pharmaceutiques, textiles, cheveux et os | |
Impacteur en acier inoxydable, deux bouchons d’extrémité et quatre cylindres centraux en polycarbonate | |
Stainless Steel | |
0,5 à 4 ml | |
0,002 à 0,004 lb |