Learn More
SPEX™ SamplePrep Accessoires pour mélangeur / broyeur 6770 : Jeu de flacons
For use with Spex SamplePrep Freezer/Mill Cryogenic Grinder
Marque:  SPEX™ SamplePrep 6754
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 15136423
  • 670.00€ / 1 unité
Expédition estimée
31-10-2018
Ajouter au panier
Description
Description
Vial Set 6751
  • Sample capacity: 0.5 to 4.0mL
  • Makes one complete vial plus three spare center sections
  • Includes stainless-steel impactor, two end plugs, and four polycarbonate center cylinders (6751C4)
  • Individual components available
Spécification
Spécification
Ideal to remove the end plugs from the center cylinders of small grinding vials
0.5 to 4mL
Spex SamplePrep Freezer/Mill cryogenic grinder
Ensemble extracteur et ouvre-flacons
Vidéos