Learn More
SPEX™ SamplePrep Ensembles d’accessoires pour flacons pour broyage
Contient tout le nécessaire pour utiliser des flacons pour broyage de taille petite/moyenne/grande dans le Freezer/Mill™ de grande taille 6870
875.00€ - 965.00€
Spécification
Type de produit | Pack d’accessoires |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Flacon de broyage SamplePrep™, kit de flacons |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13476148
|
Cole-Parmer™
6870L |
Flacon de broyage SamplePrep™, kit de flacons | Extracteur ou ouvre-flacon de grande taille et rack pour flacons | Grande taille |
875.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15330502
|
Cole-Parmer™
6870S |
Flacon de broyage SamplePrep™, kit de flacons | 1 extracteur ou ouvre-flacon de petite taille, un rack pour flacon et un support multi-flacons | S |
965.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Ensemble d’accessoires de petite taille
- Recommandé pour l’utilisation de petits flacons pour broyage dans le Freezer/Mill de grande taille 6870
- Compatibles avec : Kit de petits flacons pour broyage 6751, kit de petits flacons poly-vial 6761, kit de petits flacons pour broyage sans chrome 6771
- Recommandé pour l’utilisation de flacons pour broyage de taille moyenne dans le Freezer/Mill de grande taille 6870
- Compatibles avec : Kit de flacons pour broyage de taille moyenne 6881, kit de flacons pour broyage sans chrome de taille moyenne 6883, kit de flacons poly-vial de taille moyenne 6885
- Recommandé pour l’utilisation de grands flacons pour broyage dans le Freezer/Mill de grande taille 6870
- Compatibles avec : Kit de flacons pour broyage de grande taille 6801 et kit de flacons pour broyage sans chrome de grande taille 6871
Spécification
Pack d’accessoires | |
Flacon de broyage SamplePrep™, kit de flacons |