Learn More
SPEX™ SamplePrep Kit de flacons pour broyage de taille moyenne
Idéal pour le broyage d’échantillons tels que tissus végétaux et animaux, graines, polymères, produits pharmaceutiques, textiles, cheveux et os
Marque:  SPEX™ SamplePrep 6881C20
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 15340482
  • 1305.00€ / 20 pièces
Expédition estimée
05-11-2020
Ajouter au panier
Includes: Un impacteur de taille moyenne en acier inox 6881P, deux bouchons d’extrémité de taille moyenne en acier inox 6881E et une boîte de cylindres centraux de taille moyenne en polycarbonate 6881C4
Requires : Adaptateur pour flacon de broyage de taille moyenne 886 pour un broyage dans le Freezer/Mill de grande taille 6870 et adaptateur pour flacon de broyage de taille moyenne 6884 pour extracteur/ouvre-flacon de grande taille.
Description
Description
Le kit de flacons pour broyage de taille moyenne contient tout le nécessaire pour créer un flacon de broyage complet plus trois cylindres centraux de rechange en polycarbonate.
  • Broie un échantillon à la fois dans le Freezer/Mill™ de grande taille 6870 lorsqu’il est associé à un adaptateur pour flacon de broyage de taille moyenne 6886
  • Capacité de broyage des échantillons : 3 à 25 g (25 ml)
  • Résiste à la température de l’azote liquide
  • Le flacon de broyage fermé empêche la contamination croisée des échantillons, retient les produits volatils et contrôle les échantillons dangereux ou critiques
  • Le cylindre central en plastique transparent permet un contrôle visuel de l’avancée du broyage
  • Les bouchons d’extrémité en acier inox et l’impacteur sont autoclavables et réutilisables
  • Les cylindres centraux en polycarbonate sont jetables ou peuvent être nettoyés avec de l’eau chaude et un détergent ou une solution sans RNase ni DNase
  • Compatible avec l’extracteur/ouvre-flacon de grande taille 6804 lorsqu’il est associé à un adaptateur pour flacon de broyage de taille moyenne 6884
Spécification
Spécification
PC
À utiliser avec le kit de flacons 6881
Cylindrique