Learn More
Cole-Parmer™ Aides au broyage Prep-Aid™
Idéal pour les échantillons qui s'émiettent ou se détachent après un pressage.
Marque:  Cole-Parmer™ 3644-450
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15124097
  • 343.00€ / 450g
En stock
Description
Idéal pour les échantillons qui s’émiettent ou s’enlèvent par ablation sous la pression.
  • Se mélange rapidement et complètement avec des échantillons de 10 à 25 % en poids pour former des disques d’échantillons XRF
  • Résistance à l’humidité et ne contaminant pas les échantillons
  • Se lie à 200 à 250 disques d’échantillonnage ou fournit une matrice pour 25 à 35 disques d’échantillonnage pris en charge
Liant en cellulose
  • Peut être utilisé comme matrice d’échantillons non diluée avec la technique douille-piston
  • Ne forme pas de pain dans le flacon pendant le stockage
UltraBind&trade ;
  • Peut être utilisé comme matrice d’échantillons non diluée avec la technique douille-piston
  • Résistant à l’humidité et résistant aux fissures et aux enflures lors du stockage
  • Inclut de faibles niveaux de NaCl
Liant en paraffine
  • Forme des disques d’échantillons stables à l’air lorsque le liant cireux scelle la surface contre l’humidité
Spécification
Spécification
UltraBind
Échantillons qui s’émiettent ou se détachent après un pressage
≤ 20 μm
450 g