Learn More
Lenz Laborglasintrumente Splash Heads Acc. to Stutzer, Bent
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
79.18€ - 98.69€
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10717711
|
Lenz Laborglasintrumente
05037011 |
Cône vertical NS 14/23, cône courbé NS 14/23 |
79.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10264291
|
Lenz Laborglasintrumente
05037033 |
Cône vertical NS 24/29, cône courbé NS 24/29 |
96.67€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10787891
|
Lenz Laborglasintrumente
05037032 |
Cône vertical NS 24/29, cône courbé NS 19/26 |
98.69€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Bent shape (75°), with two NS cones
- For separation of drops (direct placement onto distillation flasks)
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Verre Duran |