Learn More
Nabertherm Four tubulaire horizontal de type fendu série RSH 1300 avec régulateur P480
La conception de type fendue facilite le changement de tube de travail. Elle permet de changer confortablement les différents tubes de travail (ex. : tubes de différents matériaux).
5844.60€ - 11434.20€
Spécification
max. (métrique) | Up to 1300°C |
---|---|
Régulation de la température | P480 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15988460
|
Nabertherm
RS251P3AN3 |
50 mm | 500 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15968470
|
Nabertherm
RS381P3AN3 |
80 mm | 500 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15988480
|
Nabertherm
RS481P3AN3 |
80 mm | 750 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15928470
|
Nabertherm
RS321P3AN3 |
120 mm | 500 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15908480
|
Nabertherm
RS421P3AN3 |
120 mm | 750 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15928490
|
Nabertherm
RS521P3AN3 |
120 mm | 1000 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15948480
|
Nabertherm
RS471P3AN3 |
170 mm | 750 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15968490
|
Nabertherm
RS571P3AN3 |
170 mm | 1000 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Température maximale : 1300°C
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Thermocouple de type S
- La conception fendue permet d’insérer facilement le tube de travail
- Tube de travail en matériau C 530 livré avec bouchons en fibres pour le fonctionnement sous air
- Les éléments chauffants logés sur des supports tubulaires assurent un rayonnement libre
- Appareillage de connexion et unité de commande intégrés dans la carcasse du four
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Up to 1300°C | |
P480 |