Learn More
Manta Diagnostics™ Écouvillon en mousse dans tampon neutralisant
Comprend 60 écouvillons en mousse dans un tampon neutralisant, 50 cm2 et 60 sachets d’échantillons stériles à fermeture automatique avec 60 paires de gants stériles
Marque: Manta Diagnostics™ T7
Informations supplémentaires : Poids : 3.67000kg
Description
Gants de petite, moyenne ou grande tailles possiblesSpécification
Stérile | |
60 écouvillons, 60 poignées scellent des sacs et 60 paires de taille M | |
1 | |
60 |