Learn More
Uvex Sport Hygiene White PU 65821 Low Shoe - Width 10
Modern, metal free, ultra-lightweight and flexible S3 safety shoe
122.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Microfibre |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 20345:2011 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17202441
|
Uvex
6582135 |
35 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17212441
|
Uvex
6582136 |
36 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17222441
|
Uvex
6582137 |
37 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17232441
|
Uvex
6582138 |
38 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17242441
|
Uvex
6582139 |
39 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17252441
|
Uvex
6582140 |
40 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17262441
|
Uvex
6582141 |
41 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17272441
|
Uvex
6582142 |
42 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17282441
|
Uvex
6582143 |
43 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17292441
|
Uvex
6582144 |
44 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17202451
|
Uvex
6582145 |
45 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17212451
|
Uvex
6582146 |
46 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17222451
|
Uvex
6582147 |
47 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17232451
|
Uvex
6582148 |
48 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17242451
|
Uvex
6582149 |
49 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17252451
|
Uvex
6582150 |
50 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17262451
|
Uvex
6582151 |
51 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17272451
|
Uvex
6582152 |
52 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex 1 Sport Hygeine Shoe 6582.1 S3 SRC
- Upper made from water-repellent microfiber material that is easy to clean
- Minimum number of seams to reduce contamination
- Made from synthetic material, suitable for people allergic to chrome
- Washable up to 30°C
- All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Meets ESD specification with volume
- Resistance less than 35 megohms
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with good shock, absorption and excellent slip resistance
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards
- Does not restrict flexibility of shoe
- Breathable materials
- Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
- Removable anti-static comfort insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Soft padding on collar and tongue
- For light applications
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6582.1
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 35 to 52
Spécification
Blanc | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Étroite | |
Oui | |
S3 |
Microfibre | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 1 | |
Non | |
SRC |