Learn More
Uvex Sport NC 95177 Insole - Width 10
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 Sport NC
19.25€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Uvex 1 Sport NC |
Matériau | Microvelours |
Jetable | Non |
Sexe | Unisexe |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17247911
|
Uvex
9517735 |
35 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17257911
|
Uvex
9517736 |
36 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17267911
|
Uvex
9517737 |
37 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17277911
|
Uvex
9517738 |
38 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17287911
|
Uvex
9517739 |
39 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17297911
|
Uvex
9517740 |
40 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17207921
|
Uvex
9517741 |
41 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17217921
|
Uvex
9517742 |
42 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17227921
|
Uvex
9517743 |
43 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17237921
|
Uvex
9517744 |
44 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17247921
|
Uvex
9517745 |
45 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17257921
|
Uvex
9517746 |
46 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17267921
|
Uvex
9517747 |
47 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17277921
|
Uvex
9517748 |
48 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17287921
|
Uvex
9517749 |
49 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17297921
|
Uvex
9517751 |
51 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No: 9517.7
- Sizes: 35 to 52
Spécification
Noir | |
Microvelours | |
Unisexe | |
Oui |
Uvex 1 Sport NC | |
Non | |
Étroite | |
Non |