Learn More
Uvex Sport Pink PU 65974 Low Shoe - Width 14
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
154.00€
Spécification
Couleur | Rose |
---|---|
Matériau | Textile |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17242941
|
Uvex
6597435 |
35 |
154.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17252941
|
Uvex
6597436 |
36 |
154.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17262941
|
Uvex
6597437 |
37 |
154.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17272941
|
Uvex
6597438 |
38 |
154.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17282941
|
Uvex
6597439 |
39 |
154.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17292941
|
Uvex
6597440 |
40 |
154.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17202951
|
Uvex
6597441 |
41 |
154.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17212951
|
Uvex
6597442 |
42 |
154.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17222951
|
Uvex
6597443 |
43 |
154.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex 1 Sport Shoe 6597.0 S1 P SRC
- Modern, ultra-lightweight and flexible S1 safety shoe
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility of shoe
- Made with new developed technology for exceptional wearer comfort, climate-optimizes and breathable materials
- Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
- Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Soft, padding on collar and tongue
- For light applications
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6597.4
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 35 to 43
Spécification
Rose | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 1 | |
Non | |
SRC |
Textile | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Large | |
Oui | |
S1 |