Learn More
Julabo™ Pince à ressort pour bain-marie à agitation
Marque: Julabo™ 8970607
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Spécification
Adapté à des flacons Erlenmeyer de 300 ml | |
Bain-marie à agitation SW22, SW23 | |
Pince à ressort |