Learn More
De Buyer™ Pinces à ressort
Saisissez, déplacez et transférez des aliments à l’aide des pinces à ressort en acier inox De Buyer™
Marque: De Buyer™ 4788.30N
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Pour la manipulation de denrées alimentaires en général
- Pince en INOX
- Acier inoxydable
- Trois longueurs
Spécification
300 mm | |
À l’unité | |
Acier inoxydable | |
Pince en inox |