Learn More
Huenersdorf™ Couvercle carré
Marque: Huenersdorf™ 945100
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Spécification
Couvercle carré | |
45 mm | |
1 de chaque |
Naturel | |
Couvercle | |
280 mm |