Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme basse
En verre borosilicaté. Les béchers de forme basse Fisherbrand™ sont gradués et existent dans une grande variété de capacités.
Marque: Fisherbrand™
25.27 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21749" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.63000kg
Description
En verre borosilicaté. Les béchers de forme basse Fisherbrand™ sont gradués et existent dans une grande variété de capacités.
Béchers en verre borosilicaté Fisherbrand™. Forme basse avec bec et graduations. ISO 3819, DIN 12331.Spécification
Translucide | |
3000 mL | |
Mat | |
Bec verseur | |
Bécher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Forme basse |
150 mm | |
Verre borosilicaté | |
210 mm | |
1 / boîte | |
Oui | |
Échelle graduée blanche |