Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine de forme trapue sans couvercle
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets en porcelaine de forme basse Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont en porcelaine de laboratoire optimisée.
1.90€ - 154.76€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Finition | Vitrifié |
Product Type Specs | Creusets en porcelaine de forme basse |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12306487
|
Haldenwanger™
79/00 |
11mL |
74.73€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12316487
|
Haldenwanger™
79/0 |
15mL |
68.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12326487
|
Haldenwanger™
79/1 |
25mL |
83.58€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12336487
|
Haldenwanger™
79/2 |
40mL |
104.36€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10424621
|
Haldenwanger™
L 79/2 |
40mL |
10.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12396477
|
Haldenwanger™
79/000A |
6mL |
70.17€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12356487
|
Haldenwanger™
79/3 |
85mL |
74.09€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12346487
|
Haldenwanger™
79/2A |
50 ml |
154.76€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10665021
|
Haldenwanger™
L 79/2A |
50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10424431
|
Haldenwanger™
L 79/1 |
25mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Porcelaine | |
Vitrifié | |
Creusets en porcelaine de forme basse |