Learn More
Horst Rod sensor, NiCr Ni, 1000°C with plug, DxL=1
Marque: Horst 70208
119.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Rod sensor, NiCr Ni, 1000°C with plug, DxL=1