Learn More
Sampling Systems™ Récipients en acier inox
Grâce à une finition sans fissures de qualité supérieure, ces récipients sont parfaits pour les applications les plus exigeantes. Les récipients en acier inox Sampling Systems™ sont parfaits pour une utilisation avec des poudres et des liquides.
285.00€ - 545.00€
Spécification
Closure Included | Oui |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Matériau du bouchon | Acier inox |
Taille du bouchon | 98 mm |
Comprend | Couvercle, pince et joint |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15809661
|
Sampling Systems™
A416-8 |
8 L | 212 mm | 283 mm |
370.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15859651
|
Sampling Systems™
A416-1 |
1 L | 100 mm | 160 mm |
285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15869651
|
Sampling Systems™
A416-10 |
10 L | 215 mm | 360 mm |
384.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15879651
|
Sampling Systems™
A416-2 |
2 L | 124 mm | 240 mm |
290.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15889651
|
Sampling Systems™
A416-20 |
20 L | 275 mm | 440 mm |
545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15899651
|
Sampling Systems™
A416-5 |
5 L | 164 mm | 310 mm |
363.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Récipients polyvalents
- Structure robuste
- Intérieur sans fissure
- Couvercle standard (type tri-virole BS 4825-3)
- Toutes les soudures sont meulées et polies
- Complet avec couvercle, joint en silicone (conforme aux normes de la FDA) et bande à pince
- Corps et couvercle en acier inox 316L
Spécification
Oui | |
Acier inox | |
Couvercle, pince et joint |
Acier inoxydable (316L) | |
98 mm |