Learn More
LMS™ ETUVE REFRIGERE -10/+50°C 450L Température -10 à +50°C, homogénéité +/-0,5
Marque:  LMS™ 400
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 140.00000kg
Code produit. 11887542
  • 8360.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
03-05-2019
Ajouter au panier
Description
Description
Étuve réfrigérée ventilée tout inox -10°C à +50°C
• Intérieur inox
• Fermeture à clef et roulettes en standard
• Livré avec un rapport de vérification à +15°C et +35°C
• Etuve standard
• Régulation PID
• Affichage
• Visualisation de la température
• Réelle/consigne. Résolution 0,1°C
• Connexion PC
• Port RS232
• Sécurité de surchauffe
• Température de sécurité réglée à 70°C. En cas de dépassement, coupure du chauffage. Alarme visuelle. En option, températures de sécurité hautes et basses réglables. En cas de dépassement coupure du chauffage/groupe froid. Alarme sonore et
• Visuelle
• Construction
• Intérieur tout inox. Porte extérieure pleine en acier laqué blanc. Interrupteur indépendant pour mise en route du groupe froid.Pieds de mise à niveau. Fermeture magnétique. Dégivrage automatique
• Etuve standard
• Intérieur inox/extérieur acier laqué
Spécification
Spécification
–10 to +50°C
1810mm
50Hz
840mm
Fluorescent/u.v.
230V, 50Hz
510 x 600mm
450L
230V
690mm
700mm
Foamed Polyurethane
3
400W
Vidéos
Documentation Voir les accessoires