Learn More
Zwiebel™ Pince anti-magnétique pour manipuler les poids, en acier inoxydable
Utilisez ces pinces pour manipuler les poids Zwiebel™.
36.01€ - 39.68€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable anti-magnétique |
---|---|
Type de produit | Pince de manipulation |
Quantité | 1Chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11758214
|
Zwiebel™
PBI2812E |
10 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11778214
|
Zwiebel™
PBI2812H |
15 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Pince de manipulation en acier inox
- Les parties en contact avec le poids sont protégées par du caoutchouc
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Acier inoxydable anti-magnétique | |
Pince de manipulation | |
1Chaque |