Learn More
Speirs Robertson™ Plateforme de pesée antivibration en acier inox
sur devis - 2839.50€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11944256
|
Speirs Robertson™
AMB 30X45 SS |
Dimensions : 30 x 45 cm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
11954256
|
Speirs Robertson™
AMB 40X50 SS |
Dimensions : 40 x 50 cm |
2769.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11964256
|
Speirs Robertson™
AMB 60X60 SS |
Dimensions : 60 x 60 cm |
2839.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Plateau de pesée antivibration• Isolation par 4 pistons pneumatiques
• Amortissement des vibrations verticales et horizontales
• Plateau acier époxy ou acier inox
• Charge maximale 160kg
• Plateau épaisseur 5cm en acier avec revêtement époxy ou acier inox
• 4 pistons pneumatiques amortisseurs munis de valves
• Prévoir une source d'air type pompe à bicyclette
• Plateau de pesée
• Plateaux acier époxy ou acier inox
• Plateau antivibration
• Plateau acier inox