Learn More
De Buyer™ Plateau culinaire en acier inox, bords droits, 1 mm d’épaisseur
Utilisez ce plateau de cuisine en acier inox De Buyer™ à bords droits pour la cuisson, la présentation et le stockage des aliments. Ce plateau est solide, robuste et indéformable avec une finition miroir.
Marque:  De Buyer™ 336040
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Code produit. 11919915
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • 1 mm d’épaisseur
  • Finition miroir
  • Peut être utilisé avec un tapis en silicone ou du papier de cuisson pour le formage à froid (démoulage plus facile) et pour la cuisson
  • Fournit une assistance pour les moules, anneaux et cadres en métal de Buyer
  • Résiste aux très basses températures et à l’humidité
Spécification
Spécification
400 x 300 mm
2 cm
Acier inoxydable
30 cm
Rectangulaires
400 x 300 x 20 mm
40 cm
Plaque de cuisson
1/boîte
1 mm