Learn More
VACUUBRAND™ Vanne à boule en acier inox
410.00€ - 1095.00€
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Quantité 1 de chaque
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Type Format Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Format Prix Quantité et disponibilité  
10039440
Afficher les documents Détails de la promotion
VACUUBRAND™
20675504
Clapet à bille VKE 16 Diamètre : 16 mm
410.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10085401
Afficher les documents Détails de la promotion
VACUUBRAND™
20675506
Clapet à bille VKE 40 Diamètre : 40 mm
1095.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10708031
Afficher les documents Détails de la promotion
VACUUBRAND™
20675505
Clapet à bille VKE 25 Diamètre : 25 mm
635.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-05-2024