Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé en acier inoxydable adaptateur de tuyau mâle NPT
Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
Marque: Masterflex™ 31210-61
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Disponibles en de nombreux matériaux et configurations différents pour répondre à vos besoins
- S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé
Spécification
Adaptateur de tuyau NPT mâle pour raccord cannelé | |
Acier inoxydable | |
1,5 in | |
NPT(M) de 1,5 po. | |
NPT(M) de 1,5 po. |
1 NPT(M) 1/2 x 1 tubulure de 1/2 po de Dia .int. | |
3 7/8 pouces | |
1,5 in | |
1,5 in | |
2 po |