Learn More
Fisherbrand™ Panier d’immersion avec poignée
Contribuent à une immersion totale dans les bains nettoyeurs à ultrasons de la S-line. Les paniers d’immersion Fisherbrand™ avec poignée sont en acier inox.
86.05€ - 740.00€
Produits 31
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
11726188
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Nettoyeurs à ultrasons de paillasse série Elma E, S, P 10 de 0,8 L
86.05€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10160843
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra 30 H 3 L
124.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11746188
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Nettoyeurs à ultrasons de paillasse série Elma E, S, P 40 de 4,25 L
116.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10288711
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Nettoyeur à ultrasons de 4,7 litres
151.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
11766188
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Nettoyeur à ultrasons, 6,9 L
337.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10005471
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Nettoyeur Transonic, 10,8 L TI-H 10
213.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10736153
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra 150 H 14 L
176.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10078211
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Nettoyeur Transonic, 14,4 L TI-H 15
213.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10614913
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Nettoyeur à ultrasons, 18 L
338.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10799152
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Nettoyeur Transonic, 19,8 L TI-H 20
247.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11758728
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra Basic 300 30 L
240.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 14-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11786198
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Nettoyeur à ultrasons, Elmasonic S450 H 45 L
285.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11778728
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra Basic 550 55 L
370.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11788728
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra Basic 800 80 L
470.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11708738
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra Basic 1200 120 L
631.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11718738
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra Basic 1600 160 L
695.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11758738
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra Basic 2500 250 L
740.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11736188
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Nettoyeur à ultrasons, modèle 15 1,75 L Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11796188
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Bain à ultrasons, Elmasonic P 120 H 12,75 L Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10631262
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
LSM Elmasonic X-Tra 550 de 45 litres Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11756188
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Nettoyeur à ultrasons, 5,75 L Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10741843
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Nettoyeur à ultrasons de 67,5 L TI-H-80 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11893072
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Unité de nettoyage à ultrasons de 80 litres Elmasonic X-Tra Line 800 Flex 1 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10241320
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Nettoyeur à ultrasons, 2,75 L Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10478561
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Nettoyeur à ultrasons de 90 L TI-H-115 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11796198
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Bains à ultrasons Elmasonic S 900 H de 90 l Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11776188
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Bain à ultrasons, Elmasonic S 80 H 9,4 L Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10085451
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Nettoyeur à ultrasons multi-fréquence TI-H-160 135 l Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11786188
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Bain à ultrasons, Elmasonic S 100 H 9,5 L Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11706198
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Nettoyeur à ultrasons, 28 L Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10488922
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Unités à ultrasons analogues TS 540 Transonic Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Conçu pour l’immersion complète d’articles et de pièces dans les nettoyeurs à ultrasons double fréquence Fisherbrand™ série 112xxx.Choisissez le panier d’immersion en acier inox Fisherbrand™ avec poignées conçu pour le nettoyeur à ultrasons spécifique utilisé.
  • Fond en maille
  • Une poignée à chaque extrémité
  • Conception fonctionnelle et moderne
  • Disponible en diverses capacités