Learn More
Arex Professional Equipment™ Paillasse en acier inox avec dossier
1024.50€ - 1275.00€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11854220
|
Arex Professional Equipment™
CTR712AS |
1200 x 700 x 850 mm |
1167.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11834410
|
Arex Professional Equipment™
CTT612AS |
1200 x 600 x 850 mm |
1024.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11854430
|
Arex Professional Equipment™
CTT714AS |
1400 x 700 x 850 mm |
1275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Paillasse en acier inox 18/10• Hygiène parfaite
• Nettoyage facile
• Anti-corrosion
• Revêtement entièrement en acier inox AISi 304 Cr Ni 18/10 sans angle vif
• Hygiène maximale grâce au plan de travail parfaitement lisse. Surface inférieure avec revêtement insonorisant
• Hauteur de travail: 85cm
• Charge maximale: 150kg répartis
• Piètement à section carrée 4 x 4cm assurant une stabilité maximale avec 4 pieds de mise à niveau réglables
• Roulettes en option
• Les blocs tiroirs en option sont uniquement compatibles avec les tables de profondeur 70cm
• Paillasse avec dosseret et étagère basse