Learn More
Bochem™ Forceps à pointe courbe en acier inoxydable
En acier inox. Les forceps à pointe courbée en acier inox Bochem™ permettent une bonne préhension.
7.40€ - 19.35€
Spécification
Type de pointe | Pliée |
---|---|
Nb par paquet | 1/boîte |
Type de produit | Forceps |
Type | Forceps |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10623462
|
Bochem™
1019 |
105 mm | s/o |
7.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10651542
|
Bochem™
1140 |
105 mm | Broche de guidage |
12.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10224371
|
Bochem™
1141 |
115 mm | Broche de guidage |
8.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10366051
|
Bochem™
1021 |
130 mm | s/o |
12.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10366241
|
Bochem™
1142 |
130 mm | Broche de guidage |
8.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10120501
|
Bochem™
1024 |
200 mm | s/o |
19.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10661542
|
Bochem™
1143 |
145 mm | Broche de guidage |
15.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pointe tranchante et courbée
Spécification
Pliée | |
1/boîte | |
Forceps | |
Forceps |