Learn More
RETSCH Tamis de fond en acier inox pour broyeur à couteaux SM 100 et broyeur à couteaux à usage intensif SM 2000
Marque: RETSCH 03.647.0209
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
En acier 1.0344 pour broyage sans contamination par les métaux lourdsSpécification
1Chaque | |
Tamis de fond | |
Broyeur à couteaux SM 100 et broyeur à couteaux à usage intensif SM 2000 |
0,75mm | |
Acier inoxydable |