Learn More
Nickel Electro™ Seaux en acier inoxydable sans graduations
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
15 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En acier inoxydable de haute qualité sans graduations
- Finition polie brillante pour un nettoyage facile
- Bonne résistance chimique
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Godet |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau de la poignée | Acier inoxydable |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de surface | Brillant et poli |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion