Learn More
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : fil OIML E1
Ajusté pour répondre aux tolérances OIML E1 ou les dépasser.
Marque:  Ohaus™ 30517960
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Code produit. 16622302
  • 64.60€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 23-11-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • OIML classe E1 offre une grande précision avec des tolérances strictes et une incertitude garantie à 1/3 de la tolérance
  • La surface des poids est conforme ou supérieure à OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière, afin de protéger votre investissement
Spécification
Spécification
Aucun certificat
100 mg
Boîtier de protection
Acier inoxydable (316)
0,005 mg