missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : OIML E1, NVLAP

Fourni avec un certificat accrédité NVLAP et ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances OIML E1

Marque:  Ohaus™ 30390939

Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16632292

  • 452.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • OIML classe E1 offre une grande précision avec des tolérances strictes et une incertitude garantie à 1/3 de la tolérance
  • La surface des poids est conforme ou supérieure à OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie
  • Les poids de masses allant de 1 gramme à 20 kilogrammes sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière
  • Le certificat d’étalonnage NVLAP est certifié ISO 17025 et reconnu par l’ILAC
Spécification

Spécification

Certificat accrédité NVLAP
5 g
Boîtier de protection
Alliage Troemner 8
0,016 mg
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions