Learn More
Bochem™ Pelle pour produits chimiques en acier inox
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. La lame pour produits chimiques en acier inox Bochem™ peut être utilisée avec des produits chimiques secs et d’autres substances sèches.
Marque: Bochem™ 8802
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.28600kg
Description
- En acier inox 18/10
Spécification
1 de chaque | |
Cuillère pour produits chimiques | |
105mm | |
Acier inox |
1 000 ml | |
105 mm | |
320 x 105 mm | |
320 mm |