Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pinces à fourches pour joints sphériques
Assure une connexion sécurisée entre les appareils de laboratoire. Les pinces à fourches pour joints sphériques Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriquées à partir d’acier inox durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01232915
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.05800kg
Description
- Avec vis de serrage
- Disponibles pour un éventail de tailles de joints sphériques
Spécification
1 de chaque | |
Acier inoxydable | |
Pour joints sphériques |
Pince | |
Jeu de vis | |
Joint sphérique : NS 29 |