Learn More
Linker Industrietechnik™ Fond en acier inox pour tamiseuses
Pour tamisage ou filtration de précision des solutions biologiques et chimiques. Les fonds en acier inox Linker Industrie-Technik™ pour tamiseuses offrent un tamisage compact et robuste pour une utilisation intensive en laboratoire.
Marque:  Linker Industrietechnik™ 551.040.200-905
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.81000kg
Code produit. 11716817
  • 103.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
  • Sélection silencieuse
  • Libération rapide
  • Mouvement circulaire et vertical
Spécification
Spécification
Pour des tamis de diamètre 100 x hauteur interne 35 mm
1 par unité
Acier inoxydable
100mm
Bac collecteur