Learn More
Linker Industrietechnik™ Bac collecteur en acier inoxydable pour tamis internes de 150 diamètre x 50 mm hauteur
Marque:  Linker Industrietechnik™ 551.550.200-905
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11752177
  • 104.94€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-04-2024
Spécification
Pour des tamis de diamètre 150 x hauteur interne 50 mm
1Chaque
Acier inox
150mm
Bac collecteur