missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Bac collecteur en acier inox pour tamis de 315 mm de dia.
Marque: Linker Industrietechnik™ 553.155.200-905
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Spécification
Pour tamis de 315 mm de dia. | |
1 par unité | |
Acier inox |
315mm | |
Bac collecteur |