Learn More
Bochem™ Kit de perce-bouchons avec éjecteur
87.10€ - 700.00€
Spécification
Type | Kit de perce-bouchons |
---|---|
Type de produit | Kit de perce-bouchons |
Matériau | Tube : Laiton, nickelé ; Perce-bouchons : Laiton chromé ; Éjecteur : Acier inoxydable avec bouton en plastique |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10396381
|
Bochem™
12431 |
Tailles 8,75, 10,0, 11,25 |
208.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10142841
|
Bochem™
12433 |
Tailles 16,25, 17,5, 18,75 |
425.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10045010
|
Bochem™
12430 |
Tailles 5,0, 6,25, 7,5 |
87.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10598341
|
Bochem™
12432 |
Tailles 12,5, 13,75, 15,0 |
304.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10626761
|
Bochem™
12434 |
Tailles 20,0, 21,25, 22,5 |
555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10624521
|
Bochem™
12435 |
Tailles 23,75, 25,0, 26,25 |
700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Perce-bouchon à ailette en laiton nickelé• Perce-bouchon
Spécification
Kit de perce-bouchons | |
Kit de perce-bouchons | |
Tube : Laiton, nickelé ; Perce-bouchons : Laiton chromé ; Éjecteur : Acier inoxydable avec bouton en plastique |