missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

De Buyer™ Plateau culinaire en acier inox, bords droits, 1 mm d’épaisseur

Utilisez ce plateau de cuisine en acier inox De Buyer™ à bords droits pour la cuisson, la présentation et le stockage des aliments. Ce plateau est solide, robuste et indéformable avec une finition miroir.

110.09€ - 183.38€

Spécification

Matériau Acier inoxydable
Quantité 1/boîte
Épaisseur 1 mm
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
11929915
Afficher les documents Détails de la promotion
De Buyer™
3360.60
600 x 400 x 20 mm
183.38€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
11919915
Afficher les documents Détails de la promotion
De Buyer™
336040
400 x 300 x 20 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description

Description

  • 1 mm d’épaisseur
  • Finition miroir
  • Peut être utilisé avec un tapis en silicone ou du papier de cuisson pour le formage à froid (démoulage plus facile) et pour la cuisson
  • Fournit une assistance pour les moules, anneaux et cadres en métal de Buyer
  • Résiste aux très basses températures et à l’humidité
Spécification

Spécification

Acier inoxydable
1/boîte
1 mm
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications