Learn More
RUBIS Brucelles coupantes
Brucelles coupantes - Acier au carbone
Marque: RUBIS 15AC
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
- Pinces coupantes
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier au carbone
- Alignement parfait
- Très fiable
- Coupe de la pointe
Spécification
Angled Blades | |
4.32 in. | |
111 mm | |
111 x 7.5 mm |
Slant Head | |
Stainless Steel | |
Cutting Tweezers | |
7.5 mm |