Learn More
RUBIS Brucelles coupantes
Brucelles coupantes - Acier au carbone
Marque:  RUBIS 15AP
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11769165
  • 56.66€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
  • Pinces coupantes
  • 100 % fabriqué en Suisse
  • Acier au carbone
  • Alignement parfait
  • Très fiable
  • Coupe de la pointe
Spécification
Spécification
Parallel Blades
4.32 in.
111 mm
111 x 11.5 mm
Slant Head
Acier inoxydable
Cutting Tweezers
11.5 mm