Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage cylindriques en acier inox, classe F2
À utiliser avec des instruments de pesée de haute précision de classe II. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe F2 sont également destinés à être utilisés lors de transactions commerciales importantes, telles que celles impliquant des métaux précieux et des pierres précieuses.
386.90€ - 1786.10€
Spécification
Classification F2
Forme Cylindrique
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Poids (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Poids (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15525129
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
1 g à 1 kg
887.22€
1 unité
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15525119
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
1 g à 100 g
386.90€
1 unité
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15505139
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
1 g à 5 kg
1786.10€
1 unité
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 14-05-2024
Description
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe F2
  • Poids destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe M1 et éventuellement de classe M2
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
F2
Cylindrique