Learn More
Corning™ Élément chauffant pour bains à sec numériques en acier inox
Click to view available options
Ampérage:
0,63 A
0.63 A
1 A
Modèle:
Bloc unique
Double bloc
Single Block
Description:
Euro Plug
Prise Euro
Prise UK
Description
Note: Blocks are sold separately.
Spécification
Type de contrôleur | Microprocessor |
Description | Euro Plug |
Matériau | Stainless Steel |
Type de bouchon | EU |
Plage de températures (métrique) | 5°C to 150°C |
Type | Bain/bloc sec |
Affichage | LED |
Modèle | Single Block |
Nbre de blocs | 1 |
Précision de la température | ±0.3°C |