Learn More
Thermo Scientific™ Résine jetable acier inoxydable
Remplissez vos échangeurs d’ions en acier inoxydable grâce à ce service avancé de régénération des résines jetables à lit mélangé.
Marque: Thermo Scientific™ 50155540
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 19.00000kg
Description
Utilisez la résine jetable Thermo Scientific™ pour le remplissage des échangeurs d’ions en acier inoxydable. Les résines à lit mélangé font l’objet d’une surveillance de la qualité et montrent un fonctionnement fiable grâce à nos services avancés de régénération. Chaque lot régénéré fait l’objet d’un contrôle portant sur la constance de la capacité et de la qualité.
Ce service est uniquement disponible en Allemagne.
Spécification
Résine 2 x 22 litres jetable | |
Échange d’ions | |
Déioniseur à lit mixte DI 2800 (référence 02.2800) |
Acier inoxydable | |
À lits mélangés | |
Résine jetable |
Ce service est disponible uniquement en Allemagne.