Learn More
Schneider Gerd™ Micro-spatule à double cuillère en acier inoxydable
Utilisez cette spatule pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les micro-spatules double à cuillère en acier inox Schneider Gerd™ sont idéales pour une utilisation avec une large gamme de composés.
23.00€ - 26.25€
Spécification
Forme | Double cuillère |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Type de produit | Micro-spatule à double cuillère |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10265204
|
Schneider Gerd™
232 |
150 mm |
23.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10031654
|
Schneider Gerd™
234 |
210 mm |
26.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Micro-spatule à double cuillère en acier inoxydable
- Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
- Parfaites pour les quantités minuscules de produits chimiques
- Les deux formes d’extrémité offrent une polyvalence accrue
- Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
Double cuillère | |
1 de chaque | |
Micro-spatule à double cuillère | |
Acier inoxydable |