Learn More
Tenak™ Racks à plateau double en acier inox pour congélateurs verticaux, largeur de 139 mm
Conçus pour les applications où les échantillons ne sont pas stockés dans des boîtes ou ont des tailles différentes. Les racks à plateau double Tenak™ pour congélateurs verticaux peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs.
158.00€ - 266.00€
Spécification
Type de produit | Rack à plateau double |
---|---|
Comprend | Couvercle |
Bouchon inclus | Oui |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Échantillons de tailles différentes |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12407010
|
Tenak™
TE29328 |
560 x 139 x 280mm |
266.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12447010
|
Tenak™
TE29354 |
680 x 139 x 225mm |
192.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12497000
|
Tenak™
TE29324 |
560 x 139 x 225 mm |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12417010
|
Tenak™
TE29332 |
560 x 139 x 325mm |
194.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12427010
|
Tenak™
TE29336 |
560 x 139 x 385mm |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12437010
|
Tenak™
TE29350 |
680 x 139 x 170mm |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12457000
|
Tenak™
TE29300 |
420 x 139 x 170mm |
158.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12467000
|
Tenak™
TE29304 |
420 x 139 x 225mm |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12467010
|
Tenak™
TE29362 |
680 x 139 x 325mm |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12477000
|
Tenak™
TE29308 |
420 x 139 x 280mm |
178.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Se compose d’un rack avec deux tiroirs, d’un couvercle et d’une poignée à l’avant
- Disponible en deux largeurs différentes
- En acier inox
Spécification
Rack à plateau double | |
Oui | |
Échantillons de tailles différentes | |
1/boîte | |
139 mm |
Couvercle | |
Acier inoxydable | |
Congélateur vertical | |
1/boîte |