Learn More
Bochem™ Ciseaux de pansement en acier inoxydable Thermo Scientific™
En acier inox. Les ciseaux à pansement en acier inox Bochem™ Thermo Scientific™ sont disponibles en trois modèles.
5.55€ - 15.60€
Spécification
Type de produit | Ciseaux pour pansement |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Type de pointe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pointe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10540042
|
Bochem™
4106 |
Rond/rond | 130 mm |
7.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10088360
|
Bochem™
4103 |
Tranchant / tranchant | 130 mm |
5.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10208930
|
Bochem™
4101 |
Tranchant / rond | 140 mm |
5.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10231961
|
Bochem™
4108 |
Rond/rond | 155 mm |
15.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10733521
|
Bochem™
4107 |
Rond/rond | 140 mm |
5.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10787191
|
Bochem™
4102 |
Tranchant / rond | 155 mm |
15.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10777191
|
Bochem™
4105 |
Tranchant / tranchant | 155 mm |
6.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Trois modèles : rond-rond, rond-pointu et pointu-pointu
- Acier inox
Spécification
Ciseaux pour pansement | |
Acier inoxydable |