Learn More
Merck Millipore Entonnoir en acier inoxydable
Marque:  Merck Millipore XF2004756
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10025431
  • 258.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
15-04-2021
Spécification
250mL
Acier inoxydable
Entonnoir, 100 ml, acier inox
250 ml