Learn More
Agencinox™ Entonnoirs en acier inoxydable
111.00€ - 114.48€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11791923
|
Agencinox™
4220 |
1,5 L |
114.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11972068
|
Agencinox™
4215 |
0,5 L |
111.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Entonnoir avec poignée inox AISI 304• Entonnoir inox
Spécification
Acier inoxydable | |
Avec poignée |